Learn More
Estándar de cobre para ICP, 1000μ g/ml en 2 % de HCl, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10121862 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Cu1000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper Standard
CAS 7440-50-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Cantidad 500 mL
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Fórmula molecular Cu
Número MDL MFCD00010965
Técnica AA, ICP
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu]
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Nombre IUPAC cobre
Peso molecular (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix 2% HCl
Grado Assurance
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio