Learn More
Solución estándar de cobre, 0,1 %, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 12812503 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Especificaciones
Envase 100 ml
Concentración 0.1%
Cantidad 100 mL
Nombre del producto
  • COPPER STANDARD SOLUTION (0.1% Cu)
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: copper sulphate