Learn More
Cobre, alambre, (0,020), BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™
Código de producto. 15587914
Click to view available options
Cantidad:
454 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Número MDL MFCD00010965
Cantidad 454 g
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cu]
Nombre IUPAC cobre
Peso molecular (g/mol) 63.55
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.55
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Formulario Alambre, (0,020)