Learn More
JULABO™ Baño de circulación de calentamiento con baño abierto CORIO™
Baño de circulación de calentamiento abierto silencioso con conexiones de bomba de alta calidad y depósitos de baño de acero inoxidable.
1870.00€ - 3275.00€
Especificaciones
Temperatura ambiente | De 5 a 40 °C |
---|---|
Descripción | Baño de circulación calefactado |
Caudal | 15/ l/min |
Intervalo de temperatura | De 20 °C a 150 °C |
Pantalla | LED |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15460572
![]() |
JULABO™
9012413 |
De 9 L a 13 L |
1870.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15490572
![]() |
JULABO™
9012419 |
De 14 L a 19 L |
1950.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15400582
![]() |
JULABO™
9012427 |
De 17 L a 27 L |
2120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15420582
![]() |
JULABO™
9012433 |
De 26 L a 39 L |
3275.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Modelos para aplicaciones internas y externas
- Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
- Muy silencioso
- Cambio sencillo de la bomba entre circulación interna y externa
- Conexión USB
- Depósitos de baño de alta calidad de acero inoxidable
- Tornillo de drenaje integrado
Especificaciones
De 5 a 40 °C | |
15/ l/min | |
LED | |
2 racores para tubos de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16x1 macho) | |
0,35 bar |
Baño de circulación calefactado | |
De 20 °C a 150 °C | |
2 kW | |
Acero inoxidable | |
± 0,03 °C |