Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno sólidas de 384 pocillos y de color blanco o negro
Fabricadas con poliestireno de calidad médica para ofrecer una mayor resistencia. Las microplacas de poliestireno blancas o negras sólidas de 384 pocillos Corning™ se utilizan para ensayos fluorescentes y de luminiscencia. Lote probado en cuanto a opacidad y fondo de baja fluorescencia/luminiscencia.
416.00€ - 779.76€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
Material | Poliestireno |
N.° de pocillos | 384 |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Color | Forma del pocillo | Tratamiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Forma del pocillo | Tratamiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10713767
![]() |
Corning™
3577 |
Negro | Plano | Unión alta |
539.51€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 01-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10382883
![]() |
Corning™
3574 |
Blanco | Plano | No adherente |
644.36€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10087842
![]() |
Corning™
3575 |
Negro | Plano | No adherente |
658.03€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10745303
![]() |
Corning™
3573 |
Negro | Plano | Sin tratar |
416.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15328271
![]() |
Corning™
4510 |
Negro | U | Unión alta | N/A | ||||
15327190
![]() |
Corning™
4512 |
Blanco | U | Sin tratar |
591.82€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15284518
![]() |
Corning™
4511 |
Negro | U | Sin tratar |
529.16€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 01-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15314322
![]() |
Corning™
4514 |
Negro | U | No adherente |
727.70€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15338271
![]() |
Corning™
4513 |
Blanco | U | No adherente |
779.76€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Mínima interferencia entre pocillos
- Microplacas blancas que mejoran las señales luminiscentes y tienen luminiscencia de fondo bajo
- Microplacas negras que tienen fluorescencia de fondo bajo y minimizan la dispersión de luz
- Disponible sin tratar para ensayos basados en soluciones, con alta adhesión para aplicaciones de inmunoensayo o tratadas para cultivo de tejidos para el crecimiento celular
- Poliestireno de calidad médica
- Volumen de pocillo: 112 μl
- Volumen de trabajo: de 20 μl a 80 μl
- Área de superficie/pocillo: 0.06 cm2
- Las opciones de superficie tratada no están revestidas, no requieren ningún manejo especial y son estables a temperatura ambiente
- Microplacas estériles que se han esterilizado mediante radiación gamma y se han certificado como apirógenas
- Las dimensiones de las placas cumplen con los estándares propuestos del sector
Especificaciones
Estándar | |
Poliestireno | |
No estéril |
16 x 24 | |
384 |