Learn More
Corning™ Microplaca de fondo plano con tratamiento para cultivo de 384 pocillos
GREENER_CHOICE
Color:blanco. Esterilidad:estéril. Tapa:con tapa
Marca:  Corning™ 3570
474.54 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24156" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10199622
  • 567.46€ / paquete de 50
Spotlight
Usar código promocional 24156 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mínima diafonía entre pocillos
  • Microplacas blancas que mejoran las señales luminiscentes y tienen luminiscencia de fondo baja
  • Microplacas negras que tienen fluorescencia de fondo baja y minimizan la dispersión de luz
  • Disponible sin tratar para ensayos basados en soluciones, con alta unión para aplicaciones de inmunoensayo, o cultivo de tejido tratado para el crecimiento celular
  • Poliestireno de grado médico
  • Volumen de pocillo: 112 µl
  • Volumen de trabajo: De 20 µl a 80 µl
  • Área de la superficie/pocillo: 0,06cm2
  • Las opciones de superficie tratada no tienen revestimiento, no requieren ninguna manipulación especial y son estables a temperatura ambiente
  • Las microplacas estériles se han esterilizado mediante radiación gamma y cuentan con certificado de apirógenas
  • Las dimensiones de la placa cumplen los estándares propuestos del sector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
16 x 24
Blanco
384
Estéril
Plano
Tapa
Con tapa
10/paq., 50/caja
Poliestireno
De 20 to 80 μl
Cultivo celular
Fijación y crecimiento de células dependientes de anclaje
50/caja