Learn More
Corning™ Microplaca en forma de U, 96 pocillos, ultrabaja adherencia
GREENER_CHOICE
Color: transparente; Esterilidad: estéril; Tapa: con tapa
Marca:  Corning™ 4520
Código de producto. 15308151
  • 1885.00€ / paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Descripción
Con su novedoso y exclusivo diseño, estas microplacas son ideales para generar y analizar esferoides multicelulares en 3D en la misma microplaca. Superficie de adherencia ultrabaja (ULA) que permite la formación uniforme y reproducible de esferoides multicelulares en 3D. El cuerpo de la microplaca opaco negro protege cada pocillo de fondo redondo y transparente ópticamente de la diafonía entre pocillos.
  • Fondo redondo transparente con cuerpo de microplaca negro y opaco
  • Unión covalente de superficie de adherencia ultrabaja para reducir la adhesión celular a la superficie del pocillo
  • La nueva geometría de los pocillos ayuda a generar esferoides uniformes y únicos en todos los pocillos, lo que permite una visualización automatizada.
  • El diseño exclusivo protege cada pocillo para minimizar la diafonía entre pocillos.
  • Puede cultivar y analizar esferoides en la misma microplaca sin necesidad de transferirlos a una nueva microplaca.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
8 x 12
Accesorio ultrabajo
96
Adherencia ultrabaja
50/caja
Con tapa
10/paq., 50/caja
Transparente
Estéril
U
10/Paq.