Learn More
Corning™ Adaptadores para centrífugas compactas LSE™
Para utilizar con la microcentrífuga de alta velocidad Corning LSE.
48.41€ - 125.42€
Especificaciones
Tipo Adaptador
N.° por paquete 6/Paq.
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
15292479
Ver documentos
Corning™
480134
Tubos de 0,5/0,4 ml
48.41€
paquete de 6
15202489
Ver documentos
Corning™
480135
Tubos de 0,2 ml
48.41€
paquete de 6
15703338
Ver documentos
Corning™
480140
Tubos de 10/15 ml en rotor de 50 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11307691
Ver documentos
Corning™
480140
Tubos de 10/15 ml en rotor de 50 ml Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11317691
Ver documentos
Corning™
480142
Tubos de 5/7/10 ml en rotor de 15 ml
121.13€
cada uno
Descripción
Descripción
Los adaptadores individuales para tubos se utilizan en la microcentrífuga Corning LSE de alta velocidad.
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador
6/Paq.