Learn More
Corning™ Placas multipocillo de colágeno I BioCoat™
Color: White, Clear Bottom; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
Marca: Corning™ 356650
Descripción
El colágeno I, que se encuentra en la mayoría de los tejidos y órganos, es más abundante en la dermis, los tendones y los huesos. Es una parte integral del marco que mantiene juntas las células y los tejidos y ha sido reconocida como una matriz útil para mejorar el cultivo celular. El uso in vitro del colágeno puede ejercer efectos sobre la adherencia, la morfología, el crecimiento, la migración y la diferenciación de una variedad de tipos de células.
Aplicaciones:
- Promoción de la propagación y la fijación celular
- Rápida expansión de poblaciones celulares
- Cultivos sin suero o de suero reducido
- Ensayos de fijación celular
- Mejora de la supervivencia de células primarias en el cultivo
Fuente
Control de calidad
- Se somete a pruebas para comprobar la capacidad de favorecer la fijación y la propagación de células de fibrosarcoma humano HT-1080
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- >90 % de pureza de colágeno I por SDS-PAGE
Almacenamiento
Especificaciones
ANSI, SBS | |
Con tapa | |
0,32 cm2 | |
5/paq., 50/caja | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Redondo | |
5/paq. | |
Cola de rata |
Estándar | |
De 4 °C a 30 °C | |
8 x 12 | |
Blanco, Fondo transparente | |
96 | |
Colágeno tipo I | |
Promoción de la difusión y fijación celular, la expansión rápida de las poblaciones de células, cultivos con poco suero o sin él, ensayo de adherencia celular, mejora de la supervivencia de las células en cultivo primario | |
50/caja | |
Transparente |