Learn More
Corning™ Portaobjetos de cultivo de fibronectina BioCoat™, plasma humano
Se ha probado su capacidad para facilitar la adhesión y la propagación de células de riñón de hámster BHK-21
470.63€ - 539.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas |
---|---|
Requisitos de almacenamiento | De 2° a 8 °C |
N.° por paquete | 3/Paq. |
N.º por caja | 12/caja |
Revestimiento de superficie | Fibronectina |
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10478632
![]() |
Corning™
354631 |
8 | Portaobjetos de cultivo |
470.63€
paquete de 12 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10163811
![]() |
Corning™
354559 |
4 | Cámaras y microportaobjetos |
539.00€
paquete de 12 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La fibronectina humana (HFN) es una glicoproteína ampliamente distribuida que se utiliza como sustrato para promover la unión de las células a través de su secuencia RGD de dominio de unión central. La HFN es un producto de la mayoría de las células mesenquimales y epiteliales y está presente tanto en la ECM como en el plasma. La función principal de la HFN parece ser la migración celular durante la cicatrización y el desarrollo de la herida, la regulación del crecimiento y la diferenciación celular, y la hemostasia/trombosis.
Aplicaciones:
- Promoción de la propagación y la fijación celular
- Rápida expansión de poblaciones celulares
- Cultivo de suero libre o reducido
- Ensayos de fijación celular
- Estudios de los efectos de la HFN en el comportamiento celular
- Mejora de la supervivencia de células primarias en el cultivo
Fuente
NOTA: Material de origen analizado para el antígeno de la hepatitis B y el anticuerpo VIH-1
Control de calidad
- Se ha probado la capacidad de facilitar la fijación y la propagación de células de riñón de hámster BHK-21
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- > 90 % de pureza de fibronectina con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE)
Almacenamiento
Especificaciones
Adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas | |
3/Paq. | |
Fibronectina |
De 2° a 8 °C | |
12/caja |