Learn More
Corning™ Placa de cultivo de gelatina BioCoat™
GREENER_CHOICE
El revestimiento previo de gelatina (obtenida a partir de gelatina porcina) reduce el tiempo de preparación
Marca:  Corning™ 354653
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10135860
  • 99.83€ / paquete de 10
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Descripción
Descripción
Utilizada comúnmente en el cultivo de tipos de células normales y transfectadas, incluidas células endoteliales vasculares (es decir BME, BAEC), células musculares, células madre embrionarias, HUVEC para expresión de selectina E e inducción de VEGF y células de teratocarcinoma F9 para estudios de expresión génica.
  • Proporciona un sustrato de fijación y acelerador del crecimiento para el cultivo de una gran variedad de células
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • Los componentes de la matriz se aplican como un revestimiento ópticamente transparente y uniforme
  • Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos
  • El instrumental de cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
Para la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal y de líneas celulares transfectadas
Información de órdenes
Cantidades a granel disponibles; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Redondo
Redonda
Cubeta de cultivo celular
10/Pq.
58,1 cm2
Gelatina
10/Cajas de cartón
100 mm