Learn More
Corning™ Matraces de cultivo con tapón ventilado de cuello inclinado rectangular para gelatina BioCoat™
El revestimiento previo de gelatina (obtenida a partir de gelatina porcina) reduce el tiempo de preparación
97.94€ - 585.00€
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
---|---|
Material del cierre | Fenólico |
Capacidad (métrico) | 250 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Para la adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas |
Estilo de cuello | En ángulo |
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto | Marca | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10125530
![]() |
Corning™
354488 |
5 |
97.94€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10072501
![]() |
Corning™
356488 |
50 |
585.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 07-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
El soporte de cultivo para gelatina Corning BioCoat proporciona una fijación y un crecimiento que promueve el sustrato para el cultivo de una variedad de tipos de células. La gelatina se utiliza comúnmente en el cultivo de células endoteliales vasculares, células musculares, células madre embrionarias (ES) y células teratocarcinomas F9. También es adecuada para promover la adhesión de los tipos de células transfectadas. La gelatina es una mezcla heterogénea de proteínas solubles en agua derivadas de la hidrólisis de colágeno.
Aplicaciones:
- Promoción de la propagación y la fijación celular
- Cultivo de células de teratocarcinoma F9 transfectadas y normales para estudios de expresión genética
- Cultivo de HUVEC para la expresión 7 de la E-Selectina y la inducción 8 de VEGF
Fuente
- Gelatina, porcina
Control de calidad
- Probada para la capacidad de promover la proliferación de HUVEC
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
Almacenamiento
- 4 °C a 30 °C en condiciones secas.
Especificaciones
8,45 oz | |
250 mL | |
En ángulo | |
Gelatina |
Fenólico | |
Para la adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas | |
Rectangular | |
Estéril |