Learn More
Corning™ Placas de cultivo con tratamiento para CT de laminina BioCoat™
Probado en cuanto a su capacidad para iniciar la diferenciación (crecimiento de neuritas) de células de neuroblastomas de ratones/gliomas de rata y humanos NG-108
257.00€ - 322.07€
Especificaciones
Forma del fondo | Redondo |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Poliestireno |
Forma | Redonda |
Tipo | Cubeta de cultivo celular |
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10192651
|
Corning™
354458 |
35 mm | N/A | ||||||
10448822
![]() |
Corning™
354405 |
60 mm |
263.40€
paquete de 20 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10526381
![]() |
Corning™
354452 |
100 mm |
284.24€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10604042
|
Corning™
354553 |
150 mm | N/A | ||||||
Descripción
La laminina (LM), un componente importante de las membranas basales, es una glucoproteína multifuncional que se utiliza como sustrato para cultivar y mantener la función diferenciada de una amplia variedad de células. Se ha demostrado que, en cultivos, la laminina estimula el crecimiento de la neurita, promueve la fijación celular, la quimiotaxis, la diferenciación celular y la supervivencia neuronal.
Aplicaciones:
- Promoción de la propagación y la fijación celular
- Inducción de la diferenciación celular y el crecimiento de neuritas.
- Aumenta la proliferación de mioblastos
- Estudios de los efectos de la laminina en el comportamiento celular
- Ensayos de fijación celular
Fuente
Control de calidad
- Probado en cuanto a su capacidad para iniciar la diferenciación (crecimiento de neuritas) de células de neuroblastomas de ratones/gliomas de rata NG-108
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- Pureza de laminina >90 % por SDS-PAGE (contiene entactina)
Almacenamiento
Información de órdenes
Cantidades a granel disponibles; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Redondo | |
Poliestireno | |
Cubeta de cultivo celular |
Transparente | |
Redonda | |
Laminina |