Learn More
Corning™ Portaobjetos de cultivo multipocillo de vidrio de poli-D-lisina BioCoat™
GREENER_CHOICE
Ideales para aplicaciones que requieren la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal de líneas celulares transfectadas
442.00€ - 478.00€
Especificaciones
Tipo Portaobjetos de cultivo
Para utilizar con (aplicación) Adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas
N.° por paquete 3/Paq.
N.º por caja 12/caja
Revestimiento de superficie Poli-D-lisina
Ver más especificaciones
Alertas:
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Productos 2
Código de producto Marca N.° de pocillos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.° de pocillos Precio Cantidad y disponibilidad  
10254421
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Corning™
354632
8
442.00€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10052551
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Corning™
354577
4
478.00€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
La poli-D-lisina (PDL) y la poli-L-lisina (PLL) son compuestos sintéticos que mejoran la adhesión celular y la absorción de proteínas mediante la alteración de las cargas superficiales en el sustrato de cultivo. Además de promover la adhesión celular, los tratamientos de superficie de poli-lisina aceleran el crecimiento de la neurita y mejoran la supervivencia de muchas células primarias del sistema nervioso central (SNC) en el cultivo. Como la PDL y la PLL son moléculas sintéticas, no estimulan la actividad biológica en las células cultivadas en ellas y no introducen impurezas transportadas por polímeros naturales.
Aplicaciones:
  • Fijación y dispersión de distintos tipos de células
  • Diferenciación celular y crecimiento neurita.
  • Fijación de líneas celulares transfectadas fastidiosas.
  • Apoyar la supervivencia de las neuronas primarias en el cultivo.
  • Cultivo de suero libre o reducido
Fuente
  • PDL, sintética (MW 75-150 kD)
  • PLL, sintético (MW 30-70 kD)
Control de calidad
  • Se ha probado para determinar la capacidad de promover una fijación firme de las células RCG.
  • Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
Almacenamiento
  • 4 °C a 30 °C en condiciones secas.
Especificaciones
Especificaciones
Portaobjetos de cultivo
3/Paq.
Poli-D-lisina
Adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas
12/caja