Learn More
Corning™ Medio basal líquido para cultivo celular Cellgro™, modificación alfa del medio Eagle 1X (AMEM)'
BIOPHARMA
Contiene sales de Earle, ribonucleósidos, desoxirribonucleósidos y L-glutamina.
245.91€
Especificaciones
Tipo de producto Alpha MEM/EBSS
Cantidad 6 x 500 mL
pH Desde 7 hasta 7,4
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca dimWithoutAdditives Con aditivos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca dimWithoutAdditives Con aditivos Precio Cantidad y disponibilidad  
15363531
BIOPHARMA
Ver documentos
Corning™
10-022-CV
Sales de Earle, Glutamina, Desoxirribonucleósidos, Ribonucleósidos
245.91€
paquete de 6
Descripción
Descripción
  • Formato: Líquido
Especificaciones
Especificaciones
Alpha MEM/EBSS
6 x 500 mL
Desde 7 hasta 7,4
De 2° a 8 °C