Learn More
Corning™ HEPES, líquido
Una alternativa al uso de bicarbonato para tamponar
Marca: Corning™ 25-060-CI
377.89 EUR hasta el 2025-07-04
Use el código promocional "24147" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ventaja técnica: Producto fabricado bajo los estándares líderes en la industria para obtener un bajo contenido de endotoxinas y resultados superiores.HEPES (ácido N-2-hidroxietilpiperazina-N'-2-etanosulfónico) ofrece una alternativa al uso de bicarbonato para tampones porque no requiere niveles elevados de CO2. A diferencia del bicarbonato, con un pKa bajo, HEPES tiene un pKa de 7,66, por lo que resulta un tampón mucho más fuerte que el de bicarbonato en el intervalo de pH de 7,2 a 7,6. Entre las posibles desventajas de HEPES se incluyen una toxicidad superior a 100 mM y la falta de un valor nutritivo para la célula. La concentración de trabajo recomendada es de 10 a 25 mM.
- Certificado de análisis completo disponible para cada lote de producción junto con toda la información sobre su formulación
Los certificados de los medios de Corning están disponibles en nuestra biblioteca de recursos.
Especificaciones
De 15° a 30 °C | |
Tampón HEPES | |
Desde 7,2 hasta 7,6 |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
6 x 100 mL |