Learn More
Corning™ Revestimientos de depósito sin refuerzo
Diseñados para adaptarse a los depósitos cilíndricos
Marca: Corning™ 91-300-80
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Este revestimiento del depósito de 1090 l está diseñado para eliminar la contaminación cruzada y la necesidad de limpiar y validar los depósitos, además de prolongar la vida útil del depósito reutilizable. Cada bolsa está irradiada y envasada individualmente para garantizar la esterilidad. Ideal para aplicaciones biofarmacéuticas. La gamaCorning’s de revestimientos de tanques irradiados está diseñada para adaptarse a tanques cilíndricos. Los revestimientos del depósito se fabrican con polietileno de baja densidad (ULDPE) y están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Características y ventajas
Los certificados de medios Corning están disponibles en nuestra biblioteca de recursos.
Especificaciones
1090 L | |
LDPE | |
Aplicaciones biofarmacéuticas |