Learn More
Agua para cultivo celular comprobada según las especificaciones de agua para inyectables estéril USP, Corning™
BIOPHARMA
Código de producto. 15393651
Click to view available options
Cantidad:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
1 x 100 L
1 x 200 L
Envase:
Frasco
Recipiente BioProcess
Fabricada según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) en una instalación con certificación ISO 13485
Fabricada según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) en una instalación con certificación ISO 13485
Agua de alta calidad para su uso en aplicaciones de cultivo celular El agua para cultivo celular Corning™ comprobada según el agua estéril USP se utiliza en la preparación de tampones de purificación y cromatografía.
El agua de grado de cultivo celular es agua de alta calidad adecuada para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivo celular y otros reactivos para aplicaciones sensibles. Nuestras selecciones de recipientes para bioprocesos son adecuadas para aplicaciones a gran escala, como la limpieza y la preparación de reactivos en flujo ascendente y descendente. El agua para cultivos celulares pasa por una amplia gama de pruebas que incluyen pruebas de las propiedades químicas y físicas encontradas en las monografías de la USP y la EP sobre agua estéril para inyección (WFI).
Información de órdenes
Se suministran en un frasco de plástico, excepto MT-25-055-LB y -LH, que se suministran en bolsas de medios flexibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Recipiente BioProcess
Cantidad 1 x 100 L