Learn More
Corning™ Tubos para centrífuga de soluciones de sistema cerrado
para centrífuga cónicos de clase A de primera calidad fabricados con resinas ultratransparentes de alta calidad
74.79€ - 299.00€
Especificaciones
Color del tapón | Naranja |
---|---|
Diámetro interior del tubo (métrico) | 0,3 cm |
Diámetro exterior del tubo (métrico) | 0,63 cm |
Material | Polipropileno |
N.º por caja | 2/Cs |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11941961
![]() ![]() |
Corning™
11750 |
500 mL | Natural | Tapón de cierre de tubo de inmersión mLL y filtro de 0,2μm |
299.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11911971
![]() |
Corning™
11705 |
50 mL | Transparente | Tubo de inmersión mLL y filtro de 0,2μm | N/A | ||||
15241229
![]() ![]() |
Corning™
11705 |
50 mL | Transparente | Tubo de inmersión mLL y filtro de 0,2μm |
230.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11931971
![]() |
Corning™
11706 |
50 mL | Transparente | Sin tubo de inmersión | N/A | ||||
15251229
![]() ![]() |
Corning™
11706 |
50 mL | Transparente | Sin tubo de inmersión |
208.43€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 29-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Premontado
- Con doble embolsado para aplicaciones GMP
- Recipientes sin componentes de origen animal
- Accesorios conformes con BSE/TSE
- SAL 10-6 esterilización
- Amplia gama de ofertas de productos
- Soluciones personalizables
- Disponibles en tamaños de tubo de centrífuga de 50 ml y 500 ml
Especificaciones
Naranja | |
0,63 cm | |
2/Cs | |
Estéril |
0,3 cm | |
Polipropileno | |
1/Paq. |