Learn More
Corning™ Gradilla para tubos para centrífuga de fondo cónico
Para tubos con fondo cónico
Marca: Corning™ 431355
29.21 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Estas gradillas de espuma de poliestireno están diseñadas para albergar 15 tubos para centrífuga de plástico de fondo cónico de 50 ml Corning.
Especificaciones
Gradilla para tubo para centrífuga | |
Tubos (15 ml), Tubos (17,5 mm) | |
50 | |
Tubos de centrífuga con base cónica | |
20/Paq. |
No esterilizable en autoclave | |
Poliestireno | |
No estéril | |
20/caja | |
17,5 mm |