Learn More
Corning™ Cámara de hibridación
Tienda Corning Productos
Click to view available options
:
Profundidad estándar
Descripción
- Policarbonato y no estériles
- La junta tórica y los clips de retención garantizan que la cámara reutilizable permanece estanca al agua en baños de agua y al aire en estufas de hibridación
- Los pocillos en la base tienen capacidad para 10 μl de agua para mantener una humedad interior óptima
- El aumento en la profundidad interna permite hibridaciones con un único portaobjetos y que el usuario pueda colocar dos matrices enfrentadas e hibridar con una sola diana etiquetada
- Se utilizan con cubreobjetos de borde elevado que son más gruesos o más altos que los cubreobjetos finos estándar
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 5/caja |
Material | Policarbonato |
Tipo | Cámara de hibridación |
Para utilizar con (aplicación) | Los pocillos en la base albergan 10 μl de agua para mantener una humedad interior óptima, el aumento en la profundidad interna permite hibridaciones con un único portaobjetos y que el usuario pueda colocar dos matrices enfrentadas e hibridar con una sola diana etiquetada |