Learn More
Corning™ Accesorio para baño seco digital LSE™, monobloques
Variedad de configuraciones para su uso con el termobloque digital LSE
Marca: Corning™ 480118
120.29 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Las configuraciones de bloque simple y doble se utilizan en los calentadores de baño seco digitales Corning LSE.
Especificaciones
0,5 ml | |
Acero inoxidable | |
Bloque |
Termobloque LSE | |
24 | |
0,5 ml |