Learn More
Corning™ Pinzas de agitador orbital LSE™
Para sujetar erlenmeyer
47.63€
Especificaciones
Tipo de producto Pinzas
Para utilizar con (equipo) Agitador orbital LSE™ y agitador orbital de baja velocidad LSE™
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Admite Precio Cantidad y disponibilidad  
11333815
Ver documentos
Corning™
480113
Matraz Erlenmeyer de 250 ml
47.63€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-11-2025
Añadir a la cesta
11343815
Ver documentos
Corning™
480114
Matraz Erlenmeyer de 500 ml
47.63€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-11-2025
Añadir a la cesta
11353815
Ver documentos
Corning™
480115
Matraz Erlenmeyer de 1 L
47.63€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-11-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso con el agitador orbital Corning™ LSE™ y el agitador orbital de baja velocidad Corning™ LSE™.
Especificaciones
Especificaciones
Pinzas
Agitador orbital LSE™ y agitador orbital de baja velocidad LSE™