Learn More
Corning™ Matriz Matrigel™ HC
Click to view available options
Sin aditivos:
No LDEV
No LDEV, No GFR
Sin rojo fenol, No Phenol Red
Tamaño de la unidad:
10 ML
10 ml
Descripción
Las matrices extracelulares Corning (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
La matriz Corning Matrigel es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón de Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de matriz extracelular, incluidos laminina (componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidógeno y una serie de factores de crecimiento.
Especificaciones
Especificaciones
Concentración | High |
Tipo de producto | Matriz de membrana basal |
Esterilidad | Estéril |
Sin aditivos | Sin rojo fenol, No Phenol Red |
Línea de productos | Matrigel Matrix |
Cantidad | 10 mL |
Formato | Matriz Matrigel de alta concentración, sin rojo fenol, sin LDEV |
Fuente | Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm |
Contenido y almacenamiento | de -20 °C |