Learn More
Corning™ Cinta de sellado para microplacas de poliéster no estéril
Proporciona un sellado entre pocillos en toda la microplaca para eliminar el efecto de borde en ensayos ELISA sensibles La cinta de sellado para microplacas de poliéster no estéril Corning™ es apta para sellar microplacas de cultivo de tejidos, para la incubación de almacenamiento a corto plazo, para el transporte y la contención de soluciones.
Marca: Corning™ 4612
384.75 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fácil de aplicar y quitar para almacenamiento a corto y largo plazo
- Proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación y la condensación
- La cinta de sellado de aluminio (núm. cat. 6569 y 6570) es apta para un uso a entre -80 °C y 150 °C, no es transparente y es perforable.
- La cinta de sellado transpirable (núm. cat. 3345) permite el intercambio de gases a través de la superficie.
- La cinta de sellado para óptica universal (núm. cat. 6575) es apta para un uso a entre -70 °C y 100 °C, y es transparente.
Especificaciones
Transparente | |
No estéril | |
100/Paq. | |
De -40 °C a +120 °C |
Poliéster | |
500/caja | |
Cinta de sellado para microplacas |