Learn More
Corning™ Frascos de almacenamiento de PET, cuadrados con tapón
Los frascos de almacenamiento de tereftalato de polietileno (PET) cuadrados son más fáciles de manipular, requieren menos espacio (13-20 %) en el estante y son ideales para mezclas, muestreos y almacenamiento
129.70€ - 320.47€
Especificaciones
Color | Naranja |
---|---|
Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,4 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 37 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Fáciles de manipular, requieren menos espacio (13-20 %) en el estante y son ideales para mezclas, muestreos y almacenamiento |
Material | PET |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15242596
![]() |
Corning™
431530 |
125 ml | De 50 a 125 ml |
129.70€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15138125
![]() |
Corning™
431531 |
250 ml | De 50 a 250 ml |
161.95€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15188135
![]() |
Corning™
431532 |
500 ml | De 100 a 500 ml |
248.26€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15118145
![]() |
Corning™
431533 |
1 L | De 100 a 1000 ml |
320.47€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Los frascos envasados individualmente se han esterilizado mediante radiación gamma y son apirógenos
- La abertura grande de 37 mm facilita el acceso para la transferencia de líquidos
- Zona de marcación grande y de color blanco para facilitar la identificación y envase con línea perforada de fácil apertura
- Las graduaciones serigrafiadas de esmalte blanco son más fáciles de leer que las graduaciones moldeadas
- Buena opción para almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas
- Disponibles en cuatro tamaños: 125, 250 y 500 ml o 1 l
- Los frascos están validados como Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, no citotóxicos y apirógenos
- Esterilizados conforme a SAL 10-6
Especificaciones
Naranja | |
37 mm | |
PET | |
12/Paq. | |
Estéril | |
Naranja | |
Sí | |
Cuadrada | |
GL45 |
1,4 in | |
Fáciles de manipular, requieren menos espacio (13-20 %) en el estante y son ideales para mezclas, muestreos y almacenamiento | |
24/caja | |
12/paquete | |
GL45 | |
ISO 9001:2008 | |
Sí | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Cierre hermético |