Learn More
Corning™ Frascos de polipropileno (PP) para centrífuga: Translúcido
Los frascos de centrífuga de fondo plano translúcidos están disponibles con un tapón de junta tórica de silicona de alto rendimiento o con un tapón de rosca estándar, en función del modelo
41.18€ - 598.91€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Material | Polipropileno |
N.° por paquete | 4/Paq. |
Esterilidad | No estéril |
Color del tapón | Naranja |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15158259
|
Corning™
431840 |
250 ml | Tapón de junta tórica de silicona | N/A | |||||
15180835
|
Corning™
431841 |
250 ml | Tapón de rosca | N/A | |||||
15619186
|
Corning™
431845 |
500 ml | Tapón de rosca |
41.18€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15609186
|
Corning™
431844 |
500 ml | Tapón de junta tórica de silicona | N/A | |||||
Descripción
Dos tipos de tapones de fácil agarre: estándar y de alto rendimiento con junta tórica de silicona
Nota: Los tapones no son intercambiables entre diferentes tamaños o materiales.
- El diseño de boca ancha mejora la manipulación de líquidos.
- Compatible con la mayoría de las centrífugas y no requiere cestillos especiales
- Paredes extragruesas para una mayor durabilidad
- Procesamiento sin fugas a velocidades recomendadas máximas
- Los frascos de polipropileno son esterilizables en autoclave a 121 °C, 15 psi durante 20 minutos.
Información de órdenes
Los tapones no son intercambiables entre frascos de diferente tamaño/material.
Especificaciones
Translúcido | |
4/Paq. | |
Naranja | |
Sí | |
Cilíndrico |
Polipropileno | |
No estéril | |
Esterilizables en autoclave | |
Ancha | |
Polipropileno |