Learn More
Corning™ Placas sin tratamiento de fondo transparente de 384 pocillos de poliestireno
Fabricadas con poliestireno de calidad médica para ofrecer una mayor resistencia. Las microplacas negras o blancas de fondo transparente de 384 pocillos Corning™ permiten el análisis superior o inferior con lectores de microplacas de detección.
Marca: Corning™ 3711
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Moldeadas con poliestireno con paredes opacas y fondos ópticamente transparentes
- Se pueden leer desde la parte superior o inferior para una visualización microscópica directa y detectores basados en cámaras CCD
- Paredes de color negro o blanco opacas que evitan la diafonía entre pocillos
- Volúmenes de trabajo recomendados de 20 a 80 μl; volumen total del pocillo de 112 μl
- Las microplacas estériles están esterilizadas mediante radiación gamma y tienen la certificación de apirógenas
- Adecuadas para ensayos de fluorescencia y luminiscencia
- Dimensiones de placa estándar conforme al estándar propuesto del sector
Especificaciones
No Barcode | |
Sin tapa | |
Adherencia media | |
Polystyrene | |
De 20 to 80 μl | |
Sin tratar | |
De naturaleza hidrófoba y para la unión de biomoléculas mediante interacciones pasivas. Apto para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas |
Estándar | |
16 x 24 | |
Black | |
384 | |
No estéril | |
Flat Bottom (F-well) | |
100/Cs. |
Título del producto
Corning™ Placas sin tratamiento de fondo transparente de 384 pocillos de poliestireno > Untreated; Black; Clear bottom
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido