Learn More
Corning™ 96 pocillos, tratado con poli-D lisina, microplaca de fondo plano
Color: transparente; Esterilidad: estéril; Tapa: con tapa
Marca: Corning™ 3841
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las microplacas de cultivo celular son estériles y no pirogénicas.
- Tapas disponibles donde se indica
Los números de catálogo 3798 y 3898 procesadas para mejorar la hidrofilicidad en ensayos de hemaglutinación y similares.
Los modelos con n.º 3585 y 3595 tienen tapas especiales de baja evaporación.
Los modelos con n.º 3841 están fabricados de forma aséptica.
Especificaciones
Estándar | |
0,32 cm2 | |
Poli-D-lisina | |
Poliestireno | |
De 75 to 200 μl | |
Poli-D-lisina/laminina | |
Fácil transición a los lectores y sistemas de automatización existentes, evaporación del contenido de los pocillos reducida, fijación celular mejorada | |
20/Paq. |
Con tapa | |
8 x 12 | |
Transparente | |
96 | |
Estéril | |
Plano | |
100/caja | |
Transparente |