Learn More
Corning™ Frascos con forma cilíndrica de poliestireno CellBIND™ con tapón de fácil agarre
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Área de crecimiento celular:
1700 cm2
850 cm2
Tipo de tapón:
Agarre fácil
Ventilación de fácil agarre
Color del tapón:
Naranja
Rojo
Descripción
- El tapón de ventilación de fácil agarre está diseñado para aplicaciones que requieren un intercambio de gases uniforme, además de incluir grandes estrías diseñadas para una manipulación ergonómica
- Los frascos se han fabricado con poliestireno virgen y los tapones con polietileno de alta densidad
- Ambas resinas cumplen los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) relativos a tapones y recipientes de plástico
- Tratado con un tratamiento de superficies Corning™ CellBIND™ para una fijación celular mejorada
- Construcción perfecta en una sola pieza con graduaciones impresas
- Números de lote impresos para ayudar en la trazabilidad del producto
- Esterilizados mediante radiación gamma y certificados como apirógenos
Certifications
Certificados como apirógenos
Compliance
Cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) relativos a tapones y recipientes de plástico
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro (imperial) | 4,6 in |
Diámetro exterior del cuello (imperial) | 1,77 in |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 45 mm |
Material | Poliestireno |
N.º por caja | 20/caja |
N.° por paquete | 20/Paq. |
Esterilidad | Estéril |
Área de crecimiento celular | 1700 cm2 |
Color del tapón | Naranja |
Tratamiento de superficie | Superficie Corning CellBIND |
Mostrar más |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.