Learn More
Corning™ Matraces de cultivo celular de péptido de colágeno PureCoat™ con tapón con ventilación
GREENER_CHOICE
Recubierto con péptidos sintéticos activos biológicamente sin origen animal que se unen de forma covalente a una superficie exclusiva
408.39€ - 508.36€
Especificaciones
Material Poliestireno
Estilo de cuello En ángulo
N.º por caja 10/Cs.
N.° por paquete 5/Paq.
Forma Rectangular
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Área de cultivo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Área de cultivo Precio Cantidad y disponibilidad  
15340011
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Corning™
356272
75 cm2
408.39€
paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Añadir a la cesta
15360011
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Corning™
356273
175 cm2
508.36€
paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-11-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las superficies y sustratos miméticos Corning ECM contienen péptidos biológicamente activos, sintéticos y de origen no animal que se han diseñado racionalmente para imitar los motivos de fijación celular de las proteínas nativas de la matriz extracelular. Los péptidos permiten una óptima unión celular y señalización en una amplia gama de formulaciones de medios libres de suero, xeno y animales, apoyando la propagación y diferenciación de una gama de tipos de células madre, progenitor y primarias.
El medio de cultivo Corning PureCoat está recubierto con péptidos biológicamente activos, sintéticos y de origen no animal que están unidos covalentemente a una superficie exclusiva para proporcionar una alternativa altamente uniforme y rentable a los péptidos extracelulares autorrecubiertos. El enlace covalente exclusivo orienta los péptidos para una unión y señalización óptimas.
Especificaciones
Especificaciones
Poliestireno
10/Cs.
Rectangular
Rectangulares
En ángulo
5/Paq.
Péptido de colágeno I mimético PureCoat E cm
Ventilado