Learn More
Corning™ Multimatraz mimético PureCoat™ E cm
Dispone de varias capas con tapón ventilado
887.00€ - 1235.00€
Especificaciones
Estilo de cuello | Recto |
---|---|
N.° por paquete | 1/Paq. |
Forma | Rectangular |
Esterilidad | Estéril |
Forma del fondo | Rectangulares |
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Área de cultivo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15319830
![]() |
Corning™
356244 |
Péptido de fibronectina | 525 cm2 | N/A | |||||
15329830
![]() |
Corning™
356245 |
Péptido de fibronectina | 875 cm2 |
1235.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 03-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15349830
![]() |
Corning™
356274 |
Péptido de colágeno I | 525 cm2 | N/A | |||||
15359830
![]() |
Corning™
356275 |
Péptido de colágeno I | 875 cm2 |
1100.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 03-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Las superficies y sustratos miméticos Corning ECM contienen péptidos biológicamente activos, sintéticos y de origen no animal que se han diseñado racionalmente para imitar los motivos de fijación celular de las proteínas nativas de la matriz extracelular. Los péptidos permiten una óptima unión celular y señalización en una amplia gama de formulaciones de medios libres de suero, xeno y animales, apoyando la propagación y diferenciación de una gama de tipos de células madre, progenitor y primarias.
El medio de cultivo Corning PureCoat está recubierto con péptidos biológicamente activos, sintéticos y de origen no animal que están unidos covalentemente a una superficie exclusiva para proporcionar una alternativa altamente uniforme y rentable a los péptidos extracelulares autorrecubiertos. El enlace covalente exclusivo orienta los péptidos para una unión y señalización óptimas.
Compliance
Conformidad con la fabricación de cGMP (ISO 9001:2008, ISO 13485:2012)
Especificaciones
Recto | |
Rectangular | |
Rectangulares |
1/Paq. | |
Estéril | |
Ventilado |