Learn More
Corning™ Vasos de precipitados de perfil bajo de PFA reutilizables
PFE translúcido con escala de graduación en relieve
451.00€ - 1185.00€
Especificaciones
Color | Translúcido |
---|---|
Material | PFA |
Para utilizar con (aplicación) | Para resistencia química y altas temperaturas |
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 68 °F |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 20 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11347851
|
Corning™
1003P-50 |
50 ml |
481.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 05-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11307851
|
Corning™
1003P-100 |
100 ml |
564.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envoi: 05-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11337851
|
Corning™
1003P-250 |
250 ml |
451.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 05-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11357851
|
Corning™
1003P-500 |
500 ml |
671.40€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 05-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11317851
|
Corning™
1003P-1L |
1 L |
1185.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 05-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Estos vasos de precipitados son translúcidos con escala de graduación elevada. Resistentes a sustancias químicas y a las altas temperaturas.
Especificaciones
Translúcido | |
Para resistencia química y altas temperaturas | |
20 °C | |
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
Graduación en relieve |
PFA | |
68 °F | |
Vaso de precipitados | |
No | |
DIN, ASTM Clase A y B | |
Griffin |