Learn More
Corning™ Erlenmeyer de plástico reutilizables con graduaciones en azul
Polipropileno translúcido; con tapón de rosca de polipropileno.
36.76€ - 63.75€
Especificaciones
Material del cierre | Polipropileno |
---|---|
Material | Polipropileno |
Estilo de cuello | Boca estrecha |
N.° por paquete | 1/paq. |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17253544
|
Corning™
4985P-100 |
100 mL | 20 mL |
44.73€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 03-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17263544
|
Corning™
4985P-250 |
250 mL | 50 mL |
55.30€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 03-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17283544
|
Corning™
4985P-500 |
500 mL | 100 mL |
63.75€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envoi: 03-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17273544
|
Corning™
4985P-50 |
50 mL | 10 mL | N/A | |||||
15767477
|
Corning™
4985P-1L |
1 L | 200 mL |
58.15€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 03-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Los matraces de polipropileno translúcido se fabrican con graduaciones azules como referencia. Los matraces tienen cuello de rosca y se suministran con tapón de PP.
Especificaciones
Polipropileno | |
Boca estrecha | |
Tapón de rosca |
Polipropileno | |
1/paq. |