Learn More
Corning™ Erlenmeyer de plástico reutilizables con graduaciones en rojo
Polimetilpenteno translúcido; con tapón de rosca de polipropileno
Marca: Corning™ 4990P-50
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los matraces de polimetilpenteno translúcido se fabrican con graduaciones rojas como referencia. Los matraces tienen cuello de rosca y se suministran con tapón de PP.
Especificaciones
Polipropileno | |
Polipropileno | |
Boca estrecha | |
1/paq. |
50 mL | |
10 mL | |
6/caja | |
Tapón de rosca |