Learn More
Corning™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno reutilizables, graduados
Vasos de precipitados de polipropileno translúcido con graduaciones impresas de color azul.
Marca:  Corning™ 1000P-150
43.53 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11307841
  • 43.85€ / paquete de 12
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-12-2025
Descripción
Vasos de precipitados de polipropileno translúcido con graduaciones impresas de color azul.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Translúcido
5,6 cm
Polipropileno
3,1 in
20 ml
20 °C
Esterilizable en autoclave
Sí
Escala de graduación azul
2,2 in
150 ml
Para resistencia química y altas temperaturas
8 cm
68 °F
Vaso de precipitados
No
DIN, ASTM Clase A y B
Griffin