Learn More
Corning™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno reutilizables, graduados
Vasos de precipitados de polipropileno translúcido con graduaciones impresas de color azul.
Marca: Corning™ 1000P-2L
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Vasos de precipitados de polipropileno translúcido con graduaciones impresas de color azul.
Especificaciones
Translúcido | |
13,2 cm | |
Polipropileno | |
7,28 in | |
200 ml | |
20 °C | |
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
Escala de graduación azul |
5,1 in | |
2000 ml | |
Para resistencia química y altas temperaturas | |
18,5 cm | |
68 °F | |
Vaso de precipitados | |
No | |
DIN, ASTM Clase A y B | |
Griffin |