Learn More
Corning™ Robolids con muesca en esquina
GREENER_CHOICE
Para su uso con equipos de automatización
774.73€ - 880.00€
Especificaciones
Esterilidad No estéril
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 25/Paq.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
10702973
Ver documentos
Corning™
3089
Robolid de 384 pocillos Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10702783
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Corning™
3090
Robolid de 96 pocillos Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Combina la capacidad de sellado de una alfombrilla de almacenamiento con la rigidez de una tapa de plástico
  • Diseñado para la aplicación repetida y la eliminación por automatización y para la prevención de la evaporación a corto plazo
  • Tapones de sellado de silicona para resistencia a disolventes orgánicos y bajos niveles de extraíbles
  • Se puede utilizar manualmente o con automatización
  • Información de órdenes
    Disponibles en formatos de 96 y 384 pocillos.
    Especificaciones
    Especificaciones
    No estéril
    50/caja
    25/Paq.