Learn More
Corning™ Alfombrilla de sellado para placas de almacenamiento de polipropileno de 384 pocillos
Ideales para su uso en el almacenamiento de compuestos a largo plazo y a baja temperatura
Marca: Corning™ 3341
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ajuste preciso para bloque de almacenamiento de polipropileno de 384 pocillos profundos (n.º de artículo 3342 y 3347)
- El polipropileno resistente a disolventes ofrece compatibilidad con numerosos disolventes orgánicos habituales (p. ej., DMSO, etanol y metanol)
- La junta firme evita la evaporación y el intercambio de gases
- Ideales para su uso en el almacenamiento de compuestos a largo plazo y a baja temperatura
Especificaciones
Sin ARNasa ni ADNasa | |
No estéril | |
50/caja | |
Alfombrilla de sellado | |
Bloques de almacenamiento de pocillos profundos de 384 pocillos |
Polipropileno | |
384 | |
10/Paq. | |
V |