Learn More
Corning™ Microplacas de PCR Thermowell™ de 96 pocillos
Fabricado en policarbonato ultrafino para una transferencia de calor rápida y uniforme. Las microplacas de PCR de policarbonato Corning™ Thermowell™ de 96 pocillos son ideales para el método de la reacción en cadena de la poliasa (PCR) de amplificación de ADN.
Marca: Corning™ 6509
157.40 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
- La baja superficie de adherencia de proteínas evita la pérdida de la muestra
- Para un funcionamiento sin aceite, utilice cinta de sellado de polietileno o aluminio junto con termocicladores con tapa calentada; también admite alfombrilla de sellado reutilizable de silicona
- Resiste temperaturas de hasta 135 °C sin deformación
- Varias formas de pozo se ajustan a los termocicladores populares
- La superficie de la placa DNA-BIND™ permite la unión covalente de la ADNmc por los extremos 5« y 3«
- No estériles
Certifications
Las placas de polipropileno están certificadas como libres de ADNasa y ARNasa.
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
PCR Microplate, Model P | |
Policarbonato | |
No estéril | |
PCR | |
1/Paq. | |
Transparente |
Sin tapa | |
Transparente | |
Sistema de PCR Applied Biosystems GeneAmp™ 9600b, Barnstead Thermolyne Amplitron II™, Techne™ Cyclogene y Gene E con bloque de 96 x 0,2 ml | |
96 | |
Redondo | |
25/caja | |
25/caja |