Learn More
CORO1C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | CORO1C |
---|---|
Concentración | 0.22 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16843554
|
Proteintech
14749-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16833554
|
Proteintech
14749-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Coronin 3 is associated with the aggression and metastasis of hepatocellular carcinoma. Coronins are a family of highly evolutionary conserved proteins reportedly involved in the regulation of actin cytoskeletal dynamics, although only coronin 3 has been shown to be related to cancer cell migration.Especificaciones
CORO1C | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q9ULV4, Q9WUM4 | |
23603, 23790, 501841 | |
CORO1C Fusion Protein Ag6488 | |
Primary | |
-20°C | |
CORO1C |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CORO1C, Coronin 1C, Coronin 3, CRNN4, HCRNN4 | |
Coro1c | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |