Learn More
Corning™ Pipeteadores multicanal Pette Costar™ 8-Pette™ y 12-Pette™
Los pipeteadores de volumen ajustable pueden utilizar cualquier número de canales sin que afecte a la exactitud de pipeteo
1337.55€ - 1453.74€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Línea de productos Costar™ 8-Pette™ and 12-Pette™
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 20 to 200 μl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Número de canales Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Número de canales Precio Cantidad y disponibilidad  
10417611
Ver documentos
Corning™
4880
12 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10419521
Ver documentos
Corning™
4888
8 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Estas micropipetas multicanal de 20 a 200 μl cuentan con un mecanismo de aspiración y control de la dispensación exclusivo y ergonómico, diseñado para reducir la fatiga del pulgar durante el pipeteo repetitivo.
• El volumen se ajusta con un husillo a escala nonio
• Las micropipetas son totalmente esterilizables en autoclave
Información de órdenes
Compatible con todas las puntas de ajuste universal de Fisherbrand™.
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
No estéril
De 20 to 200 μl
Costar™ 8-Pette™ and 12-Pette™
Pipeta