Learn More
Corning™ Microplaca de media área, fondo plano, alta unión, 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Color:transparente; Esterilidad:no estéril; Tapa:sin tapa
Marca:  Corning™ 3690
Código de producto. 10052511
  • 563.33€ / paquete de 100
En stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las microplacas de cultivo celular son estériles y no pirogénicas.
  • Tapas disponibles donde se indica
Los números de catálogo 3798 y 3898 procesadas para mejorar la hidrofilicidad en ensayos de hemaglutinación y similares.
Los modelos con n.º 3585 y 3595 tienen tapas especiales de baja evaporación.
Los modelos con n.º 3841 están fabricados de forma aséptica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
alfanumérico
Sin tapa
Unión alta
Lectores de placa
96
No estéril
Plano
100/caja
100/caja
Zona media
8 x 12
Transparente
Poliestireno
De 25 to 125 μl
Unión alta
Ideal para inmunoensayos
25/Paq.