Learn More
Honeywell Safety Products™ Guantes pesados Aretherma Nomex™
Click to view available options
Tamaño:
9
Descripción
- Para manipular piezas afiladas en una atmósfera seca y caliente.
- Protección contra los riesgos térmicos hasta los 250 °C.
- Guante sin costuras de 100 % Nomex™ para una resistencia térmica superior.
- Forrados con un guante de tejido interlock de algodón sin costuras que aumenta la resistencia mecánica y absorbe el sudor.
- De tejido para que se adapten a la forma de la mano y proporcionar comodidad, ajuste y movilidad.
- El grosor relativo del guante (calibre 13) le permite absorber los golpes, por lo que es adecuado para manipular objetos pesados.
- Ambidiestros.
- El color blanco mejora la higiene y la limpieza.
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas EN 420-03 CEE, EN 388-03 sobre riesgos mecánicos, EN 407-04 sobre riesgos térmicos, CE Categoría PPE 2, garantía de calidad según la norma ISO 9001/2000, número de certificado CE 0075/797/162/12/07/0435, número de declaración CE 0075/797/162/12/07/0435 |
Clasificación | Movilidad: 2 |
Descripción | Calibre 13 |
Color | Blanco |
Cut Resistance Rating | 4 |
Hand | Ambidiestro |
Material | Nomex, Algodón |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 9 |
Para utilizar con (aplicación) | Protección contra los riesgos térmicos hasta los 250 °C para la manipulación de piezas afiladas en atmósferas seca y caliente. Sectores de la automoción, el vidrio, el hierro y el acero. |