Learn More
SNV Comines™ Batas de algodón para laboratorio
Protege ligeramente contra las salpicaduras en entornos de laboratorio. Las batas de algodón para laboratorio SNV Comines™ están disponibles varios tamaños.
Marca:  SNV Comines™ ANTLB00400T5
17.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12140920
  • 25.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Descripción
  • 4 botones
  • Con anillo
Especificaciones
Especificaciones
Bata de laboratorio
Hombres
Blanco
4
58
Algodón
Botones
124 cm