Learn More
SNV Comines™ Batas de algodón para laboratorio
Provides general light protection against splashes in the laboratory. SNV Comines™ Cotton Laboratory Coats are available in a range of sizes.
Marca: SNV Comines™ ANTLB00400T1
17.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Color blanco
- Con solapas
- 4 botones
Especificaciones
Bata de laboratorio Xavier | |
Mujer | |
Blanco | |
4 | |
2 bolsillos planos, 1 bolsillo en el pecho, 1 bolsillo interior, ángulo de apertura |
42 | |
Carbono | |
Botones | |
92 cm | |
100 % algodón |