Learn More
Sartorius™ Papel para cromatografía FN 1 de línteres de algodón
Código de producto. 10226091 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
580 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Formato Lámina
Grado FN 1
Material Línteres de algodón
Anchura (métrico) 600 mm
Longitud (métrico) 580 mm
Técnica Cromatografía