Learn More
Marienfeld Superior™ Laminillas cubreobjetos para cámaras de recuento y hemacitómetros
Use Marienfeld Superior™ cubreobjetos de 0,4 mm de espesor para cubrir la suspensión de células en la cámara de recuento.
136.68€
Especificaciones
Tipo de producto | Laminillas cubreobjetos |
---|---|
Forma | Cuadrado |
Material | Vidrio especial óptico |
Grosor (métrico) | 0.4 mm |
Para utilizar con (equipo) | Cámaras de recuento y Hemacitómetros |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10147771
|
Marienfeld Superior™
0352000 |
24 x 24 mm |
136.68€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fabricadas de vidrio especial óptico
- Listas para usar
- Con bordes esmerilados y pulidos
- Característica adicional: a causa de su alta calidad los bordes pulidos de las laminillas sirven también para hacer buenas frotis de sangre
- Empaquetadas individualmente en bolsitas plásticas, 10 laminillas por cajita, 10 cajitas por cartón
- Para aplicaciónes in-vitro diagnósticas según la directiva IVD 98/79/EC, con marca CE y número de lote de fabricación para la información general y la trazabilidad
Especificaciones
Laminillas cubreobjetos | |
Vidrio especial óptico | |
Cámaras de recuento y Hemacitómetros |
Cuadrado | |
0.4 mm | |
100 |