Learn More
DuPont™ Mono con capucha Easysafe Tyvek200
Ofrecen una protección de barrera adecuada de tipo 5 y 6, así como permeabilidad tanto al aire como al vapor de agua. Los monos con capucha DuPont™ Tyvek™ 200 Easysafe están fabricados con un nuevo y exclusivo polietileno optimizado no tejido que ofrece una mayor suavidad con una estructura más abierta que los modelos Tyvek™ 500 y 600.
Marca: DuPont™ D14886075
4.99 EUR hasta el 2025-09-30
Use el código promocional "24380" para aplicar la oferta.
Descripción
- Resistentes a la par que ligeros
- Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos
- Tratamiento antiestático en el exterior
- Uniones cosidas externas en color amarillo para diferenciación e identificación visual
Especificaciones
Mono con capucha | |
Polietileno | |
Elástico | |
2 paneles | |
Cosido | |
(EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1 |
2XL | |
Blanco | |
Con capucha | |
Cremallera | |
Categoría III, Tipos 5 y 6 | |
De 116 a 124 cm |