Learn More
Cole-Parmer™ Inserto de acoplamiento de montaje en panel antiderrame NS4 CPC™ con conexión de compresión
Elimine prácticamente cualquier pérdida de producto con este diseño a prueba de fugas
Marca: Cole-Parmer™ 31605-13
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Menos de 0,10 ml de derrame.
- Manejo con una mano.
- Los acoplamientos están hechos de polipropileno con una junta tórica de EPDM para una excelente resistencia química.
- Para una conexión completa, solicite un cuerpo y un inserto.
- Todos los cuerpos se corresponden con insertos para crear una conexión que funcionará para varias aplicaciones.
Especificaciones
Inserto de acoplamiento, sin derrame, montaje en panel, tubo con DE de 3/8 pulgadas | |
3/8 pulg | |
Compresión por desconexión rápida | |
Plástico ABS |